Glucan (de la levure)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: beta-D-Glucan, Glucosan
472981000 472985000
472981000.EA 91.3 EUR InStock
472981000. 472985000.
Glucan (de la levure)
Glucan
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00466918
Numéro CAS: 9012-72-0
EINECS: 232-739-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance light yellow to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité