AmberChrom™ hydrogen form 50WX2 200-400 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
473030025 473031000 473035000
473030025.EA 1220 EUR InStock
473030025. 473031000. 473035000.
AmberChrom™ hydrogen form 50WX2 200-400 mesh
AmberChrom™ hydrogen form
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132722
Numéro CAS: 69011-22-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow to orange beads
Total exchange capacity ≥0.6 eq/l (H form)
Water retention capacity 74 to 82 % (H form)
Particle size 200 to 400 mesh
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité