Ranolazine dihydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(4-(2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl)piperazin-1-yl)acetamide dihydrochloride
473160010 473160050
473160010.EA 64.6 EUR InStock
473160010. 473160050.
Ranolazine dihydrochloride 98%
Ranolazine dihydrochloride
Formule: C₂₄H₃₃N₃O₄
MW: 500,46 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03788770
Numéro CAS: 95635-56-6
Merck Index: 13,08199
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité