Telotristat etiprate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl (S)-2-amino-3-(4-(2-amino-6-((R)-1-(4-chloro-2-(3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl)-2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidin-4-yl)phenyl)propanoate benzoylglycinate
473180250 473181000
473180250.EA 102 EUR InStock
473180250. 473181000.
Telotristat etiprate 97%
Telotristat etiprate
Formule: C₃₆H₃₅ClF₃N₇O₆
MW: 754,15 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD22741520
Numéro CAS: 1137608-69-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité