2-Benzyl-1H-benzimidazole chlorhydrate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
473250010 473250050
473250010.EA 31.6 EUR InStock
473250010. 473250050.
2-Benzyl-1H-benzimidazole chlorhydrate 95%
2-Benzylbenzimidazole hydrochloride
Formule: C₁₄H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00443659
Numéro CAS: 1212-48-2
EINECS: 214-921-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥94 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité