bisBenzimide H 33258 trihydrochloride (Hoechst 33258) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
473260010 473261000
473260010.EA 491 EUR InStock
473260010. 473261000.
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride (Hoechst 33258) 98%
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride (Hoechst 33258)
Formule: C₂₅H₂₄N₆O·3HCl
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012679
Numéro CAS: 23491-45-4
EINECS: 245-690-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water ≤20 %
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 % (On dry substance)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité