1,3,5-Triiodobenzene 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
473290010 473290050
473290010.EA 129 EUR InStock
473290010. 473290050.
1,3,5-Triiodobenzene 95%
1,3,5-Triiodobenzene
Formule: C₆H₃I₃
MW: 455,80 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02690052
Numéro CAS: 626-44-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 180°C to 186°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité