D,L-Anatabine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine, (R,S)-Anatabine
473380010 473381000
473380010.EA 568 EUR InStock
473380010. 473381000.
D,L-Anatabine 95%
D,L-Anatabine
Formule: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078278
Numéro CAS: 2743-90-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance colorless to light yellow to orange liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
Water ≤2.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité