Benzyltoluene 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Marlotherm LH
473430010 473432500
473430010.EA 88.9 EUR InStock
473430010. 473432500.
Benzyltoluene 97%
Benzyltoluene
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 % (total isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité