Ceresin wax, blanc
Fournisseur: Thermo Scientific
473450010 473452500
473450010.EA 103 EUR InStock
473450010. 473452500.
Ceresin wax, blanc
Ceresin wax
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00146361
Numéro CAS: 8001-75-0
EINECS: 232-290-1
Merck Index: 13,01999
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58.0°C to 65.0°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité