Shellac gum
Fournisseur: Thermo Scientific
473460010 473462500
473460010.EA 236 EUR InStock
473460010. 473462500.
Shellac gum
Shellac gum
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148309
Numéro CAS: 9000-59-3
EINECS: 232-549-9
Merck Index: 13,08553
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance yellow to brown flakes
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2.0 % (105°C, 3 hrs)
Solubility (20% in Ethanol) Clear to light turbid solution
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité