Hydroxypropylméthylcellulose (Hypromellose), 100 cP 19-24% MeO - 7-12% Hydroxypropyl
Fournisseur: Thermo Scientific
474080010 474082500
474080010.EA 282 EUR InStock
474080010. 474082500.
Hydroxypropylméthylcellulose (Hypromellose), 100 cP 19-24% MeO - 7-12% Hydroxypropyl
Hydroxypropyl methyl cellulose (Hypromellose)
Formule: C₃H₈O₂·xCH₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131360
Numéro CAS: 9004-65-3
Merck Index: 13,04868
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 80 to 120 cP (2% in water)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité