4,4'-Diamino-3,3'-biphényldiol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4,4'-Diamino-3,3'-dihydroxybiphenyl, 3,3'-Dihydroxy-4,4'-diaminobiphenyl, 4,4'-Diamino-[1,1'-biphenyl]-3,3'-diol, Benzidine-3,3'-diol
474450010 474450050 474450250
474450010.EA 37.5 EUR InStock
474450010. 474450050. 474450250.
4,4'-Diamino-3,3'-biphényldiol 98%
3,3'-Dihydroxybenzidine
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂
MW: 216,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039149
Numéro CAS: 2373-98-0
EINECS: 220-190-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité