Empagliflozin 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-Chloro-3-(4-(((S)-tetrahydrofuran-3-yl)oxy)benzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, Jardiance
474590010 474592500
474590010.EA 356 EUR InStock
474590010. 474592500.
Empagliflozin 98%
Empagliflozin
Formule: C₂₃H₂₇ClO₇
MW: 450,9 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22566222
Numéro CAS: 864070-44-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité