L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
BD Eclipse™ Needles
Fournisseur: BD Medical
305781 305892 305770 305771 305895 305784 305760 305891 305894
BDAM305781EA 28.7 EUR InStock
BDAM305781 BDAM305892 BDAM305770 BDAM305771 BDAM305895 BDAM305784 BDAM305760 BDAM305891 BDAM305894
BD Eclipse™ Needles
Aiguilles pour seringues
The BD Eclipse™ SmartSlip™ is a single use sterile needle with a safety mechanism that covers the needle point after use. In the activated position, the needle cover guards against accidental needlestick during normal handling and disposal of the used needle/syringe.
  • The SmartSlip™ Technology is specially designed for safe assembling of BD Eclipse™ needles to Luer slip syringes
  • Bevel oriented to the safety cover to allow low angle injections
  • By assembling BD Eclipse™ needles to a luer slip syringe, an audible click indicates a safely assembled needle
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité