L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
RosetteSep™ Human Granulocyte Depletion Cocktails
Fournisseur: STEMCELL Technologies
15624 15664
STMC15624EA 234 EUR InStock
STMC15624 STMC15664
RosetteSep™ Human Granulocyte Depletion Cocktails
Milieux de séparation cellulaire
Immunodensity depletion of granulocytes.
  • Fast and easy-to-use
  • Requires no special equipment or training
  • Untouched, viable cells
  • Can be combined with SepMate™ for consistent, high-throughput sample processing
The RosetteSep™ Human Granulocyte Depletion Cocktail is designed to deplete granulocytes from whole blood. Unwanted cells are targeted for removal with Tetrameric Antibody Complexes recognising CD66b and glycophorin A on red blood cells (RBCs). When centrifuged over a buoyant density medium such as Lymphoprep™ (STMC07801), the unwanted cellsMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité