L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
RosetteSep™ HLA Total Lymphocyte Enrichment Cocktails
Fournisseur: STEMCELL Technologies
15263HLA 15283HLA
STMC15263HLAEA 1221 EUR InStock
STMC15263HLA STMC15283HLA
RosetteSep™ HLA Total Lymphocyte Enrichment Cocktails
Milieux de séparation cellulaire
Immunodensity isolation of untouched lymphocytes for HLA analysis.
  • Fast and easy-to-use
  • Requires no special equipment or training
  • Isolated cells are untouched
The RosetteSep™ HLA Total Lymphocyte Enrichment Cocktail is designed to enrich lymphocytes from whole blood by negative selection. Unwanted cells are targeted for removal with Tetrameric Antibody Complexes recognising CD16, CD36, CD66b and glycophorin A on red blood cells (RBCs). When centrifuged over a buoyant density medium such as RosetteSep™ DM-L (STMC15705) or Lymphoprep™ (STMC07801), theMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité