L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
RosetteSep™ Human Progenitor Cell Basic Pre-Enrichment Cocktails
Fournisseur: STEMCELL Technologies
15226 15266
STMC15226EA 1052 EUR InStock
STMC15226 STMC15266
RosetteSep™ Human Progenitor Cell Basic Pre-Enrichment Cocktails
Milieux de séparation cellulaire
Immunodensity pre-enrichment of untouched progenitor cells from cord blood.
  • Fast and easy-to-use
  • Requires no special equipment or training
  • Untouched, viable cells
  • Can be combined with SepMate™ for consistent, high-throughput sample processing
The RosetteSep™ Human Progenitor Cell Basic Pre-Enrichment Kit is designed to pre-enrich hematopoietic progenitor cells from cord blood by negative selection. Unwanted cells are targeted for removal with antibody complexes recognising CD3, CD11b, CD19 and glycophorin A on red blood cells (RBCs). When centrifugedMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité