L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
EasySep™ HLA B Cell Enrichment: Complete Processing Kits for Whole Blood
Fournisseur: STEMCELL Technologies
19954HLA 19954HLARF
STMC19954HLAEA 689 EUR InStock
STMC19954HLA STMC19954HLARF
EasySep™ HLA B Cell Enrichment: Complete Processing Kits for Whole Blood
Milieux de séparation cellulaire
Immunomagnetic isolation of untouched human B cells
  • Fast, easy-to-use and column-free
  • Up to 99% purity
  • Untouched, viable cells
  • Compatible with downstream HLA assays
The EasySep™ HLA B Cell Enrichment Kit: Complete Processing Kit for Whole Blood is designed to isolate human B cells from HetaSep™-treated whole blood by negative selection. Unwanted cells are targeted for removal with Tetrameric Antibody Complexes recognising CD2, CD3, CD14, CD16, CD33, CD36, CD41, CD43, CD56, CD66b, glycophorin A and dextran-coated magnetic particles. The labelled cellsMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité