L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
EasySep™ Rat B Cell Isolation Kits
Fournisseur: STEMCELL Technologies
19644RF 19644
STMC19644RFEA 891 EUR InStock
STMC19644RF STMC19644
EasySep™ Rat B Cell Isolation Kits
Milieux de séparation cellulaire
Immunomagnetic isolation of untouched rat B cells
  • Fast, easy-to-use and column-free
  • Up to 95% purity
  • Isolated cells are untouched
The EasySep™ Rat B Cell Isolation Kit is designed to isolate B cells from single-cell suspensions of splenocytes or lymph nodes or from whole blood by negative selection. The EasySep™ procedure involves labeling unwanted cells with antibody complexes and magnetic particles. The magnetically labelled cells are separated from the untouched desired cells by using an EasySep™ magnet and simply pouring or pipetting the desiredMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité