L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
EasySep™ Mouse CD8a Positive Selection Kit II
Fournisseur: STEMCELL Technologies
18953 18953RF
STMC18953EA 888 EUR InStock
STMC18953 STMC18953RF
EasySep™ Mouse CD8a Positive Selection Kit II
Milieux de séparation cellulaire
Immunomagnetic positive selection of CD8a+ cells from mouse splenocytes or other tissues.
  • Fast and easy-to-use
  • Up to 98% purity
  • No columns required
  • Isolated cells are not fluorochrome labelled
The EasySep™ Mouse CD8a Positive Selection Kit II is designed to isolate CD8a+ cells from single-cell suspensions of splenocytes or other tissues by positive selection. Desired cells are targeted with antibody complexes recognising CD8a and dextran-coated magnetic particles. labelled cells are separated using an EasySep™ magnet without the use of columns. CellsMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité