L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Fibroblast Growth Medium, Basal
Fournisseur: PROVITRO
2000401 2010401
PRTV2000401EA 109 EUR InStock
PRTV2000401 PRTV2010401
Fibroblast Growth Medium, Basal
Milieux de culture cellulaire
Fibroblast Growth Medium is a sterile liquid culture medium designed for cultivating human fibroblasts (HFIB). Provided as a basal medium, it is ideal for culturing Provitro HFIB upon the addition of supplement mix components.
  • optimised for initial seeding of 4000 cells/cm²
  • Medium supports growth up to confluence (around 90%) without requiring feeder layers, matrix substrates, or additional substances
The use of feeder layers, matrix substrates, or other additives is not necessary. However, for freshly isolated cells we recommend incorporating the antibiotic supplement to address potential reductions in proliferative activity. Endothelial cell proliferation medium is thoroughly tested after each production.
All components are tested in a stringent biological assay. Each batch is checked for human endothelial cells proliferating characteristics. The cells cultured in endothelial cell growth medium are checked regarding their morphology, the adherence rate, the colony forming efficiency, and the population doubling time.
Storge: Store the supplemented hMSC proliferation medium in a dark environment at temperatures ranging from 4 to 8 °C for a maximum duration of one month. Avoid heating the medium beyond 37 °C and refrain from using uncontrolled heat sources, such as microwave appliances. When utilising a portion of the medium, extract the required amount from the bottle and warm it appropriately. Never freeze the medium, as this could result in elevated salt concentrations due to the separation of pure water during freezing, leading to irreversible damage.
New Product
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Format du milieu Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Fibroblast growth medium, basal Liquid 500 mL PRTV2000401
New Product
Fibroblast growth medium Liquid 500 mL PRTV2010401
New Product
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité