L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Toluène, anhydrous 99.8 % GC_ASSAY_METHOD, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
MQ200
5.89578.0100 5.89578.0250 5.89578.1000 5.89578.2000
5.89578.0100EA 0 EUR InStock
5.89578.0100 5.89578.0250 5.89578.1000 5.89578.2000
Toluène, anhydrous 99.8 % GC_ASSAY_METHOD, Sigma-Aldrich®
Toluène
Formule: C₆H₅CH₃
MW: 92.14 g/mol
Point d'ébullition: 110.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –93 °C
Densité: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 4;4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
ONU: 1294
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) ≥ 99.75 %
Identity (IR) conforms
Color ≤ 10 Hazen
Evaporation residue ≤ 0.0005 %
Water* ≤ 0.001 %
*For 100 mL and 250 mL unit sizes, water content may exceed above specification; not to exceed 0.005 %.
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité