Pivalaldéhyde 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15013.06 A15013.14 A15013.22
A15013.06EA 62.7 EUR InStock
A15013.06 A15013.14 A15013.22
Pivalaldéhyde 95%
Pivalaldéhyde
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 74…76 °C
Point de fusion: 6 °C
Densité: 0.775
Point d'éclair: –15 °C (5 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006962
Numéro CAS: 630-19-3
EINECS: 211-134-6
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité