Silicone Hose
Fournisseur: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
6200-070-020 6200-090-020 6200-090-015 6201-060-030
NEUB6200-070-020EA 14 EUR InStock
NEUB6200-070-020 NEUB6200-090-020 NEUB6200-090-015 NEUB6201-060-030
Silicone Hose
Tuyaux Transfer Tubing
Hose made of quality silicone rubber (VMQ).
  • Hardness 55 Shore A
  • Food safe
  • Peristaltic pumps suitable
Temperature resistant from –60 to +200 °C, short-term up to 260 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité