Barrettes de 8 tubes PCR et de bouchons, Corning® Thermowell® GOLD
Fournisseur: Corning
6542 6547 3740 3741 3742 3743 3748
734-1760EA 580.64 EUR InStock
734-1760 734-1765 732-5578 732-5579 732-5580 732-5581 732-5586
Barrettes de 8 tubes PCR et de bouchons, Corning® Thermowell® GOLD
Tubes Tubes PCR
Les barrettes de tube comprennent des tubes en PP à paroi fine de 0,2 ml reliés. Les connecteurs doubles entre les tubes adjacents éliminent le bris accidentel pendant manipulation des échantillons. Les barrettes de tube sont conçues pour s'adapter précisément aux thermocycleurs afin d'optimiser le transfert de chaleur. Les barrettes de bouchons Thermowell® GOLD sont vendues séparément. Les barrettes de tube sont testées et certifiées sans contamination par DNase/RNase et sont autoclavables jusqu'à 121 °C.
The optically clear, 8-well flat cap strips feature an ultra-clear surface ideal for real-time PCR and fluorescent and luminescent applications.
Informations de commande: Assorted pack includes the following colours: blue, green, orange, red, violet, and yellow.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité