Acide 4-aminohippurique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO153805000EA 1830 EUR InStock
ACRO153805000 ACRO153800100 ACRO153800250 ACRO153801000
Acide 4-aminohippurique 99%
Acide 4-aminohippurique
Formule: H₂NC₆H₄C(O)NHCH₂COOH
MW: 194,19 g/mol
Point de fusion: 198…202 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00007890
Numéro CAS: 61-78-9
Merck Index: 13,00441
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 204 °C (Dec)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Ethanol ≤0.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité