Acide 4-aminohippurique
Fournisseur: Molekula
MOLE10722816-100GEA 0 EUR InStock
MOLE10722816-100G
Acide 4-aminohippurique
Acide 4-aminohippurique
Formule: H₂NC₆H₄C(O)NHCH₂COOH
MW: 194,19 g/mol
Point d'ébullition: 441 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 199…202 °C
Densité: 1,402 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007890
Numéro CAS: 61-78-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité