Acide 4-aminohippurique, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14621.0025EA 174 EUR InStock
8.14621.9999 8.14621.0025
Acide 4-aminohippurique, Sigma-Aldrich®
Acide 4-aminohippurique
Formule: H₂NC₆H₄C(O)NHCH₂COOH
MW: 194,19 g/mol
Point d'ébullition: 441 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 199…202 °C
Densité: 1,402 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007890
Numéro CAS: 61-78-9
Merck Index: 13,00441
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 199 - 202 °C (decomposition)
Molar Mass 194.18 g/mol
Bulk Density 380 kg/m3
pH 3.0 - 3.5 (20 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité