Acide hippurique
Fournisseur: Molekula
MOLE24771195-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE24771195-1KG
Acide hippurique
Acide hippurique
Formule: C₆H₅C(O)NHCH₂COOH
MW: 179,18 g/mol
Point d'ébullition: 399 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 271 °C
Densité: 1,308 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002692
Numéro CAS: 495-69-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité