Chloroforme-D1 (99.8% D) + 0.03% TMS pour spectroscopie RMN
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Chloroforme-DTrichlorométhane-D1
84111.0500EA 236 EUR InStock
84111.0500 84111.0100
Chloroforme-D1 (99.8% D) + 0.03% TMS pour spectroscopie RMN
Chloroforme-D1
Formule: CDCl₃
MW: 120,38 g/mol
Point d'ébullition: 60,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –64,1 °C
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000827
Numéro CAS: 865-49-6
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (sur substance anhydre) Min. 99,9 %
Enrichissement isotop.(RMN-TF400 MHz)(D) Min. 99,80 %
Eau Max. 0,01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité