2-Phényl-1,3-propanediol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Phenylpropane-1,3-diol
P1249-25G P1249-5G
TCIAP1249-25GEA 383 EUR InStock
TCIAP1249-25G TCIAP1249-5G
2-Phényl-1,3-propanediol ≥98.0% (par GC)
2-Phényl-1,3-propanediol
Formule: HOH₂CCH(C₆H₅)CH₂OH
MW: 152,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236056
Numéro CAS: 1570-95-2
EINECS: 411-810-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7373bcd667fba9afe3b58a8d56be0d6f9f5b10b&vid=e7373bcd667fba9afe3b58a8d56be0d6f9f5b10b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité