IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
Synonyms: IPTG
ROCKIPTG-1000EA 170 EUR InStock
ROCKIPTG-1000
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)
Formule: C₉H₁₈O₅S
MW: 238,31 g/mol
Point d'ébullition: 402 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 109,5…110.5 °C
Numéro MDL: MFCD00063273
Numéro CAS: 367-93-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité