IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) substrat d'enzyme sans dioxanne
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
R0392 R0393
R0392EA 86 EUR InStock
R0392 R0393
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) substrat d'enzyme sans dioxanne
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)
The IPTG (isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside) is a highly stable synthetic analog of lactose
It inactivates the lac repressor and induces synthesis of beta-galactosidase, an enzyme that promotes lactose utilization. IPTG is used to induce expression of cloned genes under control of the lac operon It is used in conjunction with X-Gal to determine the lac phenotype in blue or white colony screening.
Formule: C₉H₁₈O₅S
Point d'ébullition: 402 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 109.5…110.5 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063273
Numéro CAS: 367-93-1
EINECS: 206-703-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité