IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) ≥99% pour la biologie moléculaire
Fournisseur: G Bioscienes
R036 RC-062 RC-063
R036EA 434 EUR InStock
R036 RC-062 RC-063
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) ≥99% pour la biologie moléculaire
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)
IPTG is a molecular mimic of allolactose that initiates transcription of the lac operon.
  • Blue/white screening
  • Induction of lac operon for protein expression
The key feature of IPTG is that, unlike allolactose, is not hydrolyzed by ß-galactosidase, therefore its concentration remains constant during an experiment. IPTG is therefore able to induce protein expression where the gene is under the control of the lac operator, when used as an effective inducer in the concentration range of 100 μM to 1.5 mM.
Formule: C₉H₁₈O₅S
Point d'ébullition: 402 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 109.5…110.5 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063273
Numéro CAS: 367-93-1
EINECS: 206-703-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité