IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) ≥99%, BioChemica®
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: IPTG
A1008.0050EA 1000 EUR InStock
A1008.0050 A1008.0100 A1008.0025 A1008.0005
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) ≥99%, BioChemica®
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)
Assay (HPLC): min. 99 %
α20°C/D; 1 %, H2O: -28.5° - -34.5°
pH (5 %; H2O): 5.0 - 7.0
Dioxane: max. 0.0001 %
Water (K.F.): max. 1.0 %
Formule: C₉H₁₈O₅S
MW: 238,31 g/mol
Point d'ébullition: 402 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 109,5…110.5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063273
Numéro CAS: 367-93-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (HPLC) min. 99 %
α20°C/D; 1 %, H2O -28.5° - -34.5°
pH (5 %; H2O) 5.0 - 7.0
Dioxane max. 0.0001 %
Water (K.F.) max. 1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité