Guaifenesine
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 3-(2-Méthoxyphénoxy)propane-1,2-diol
PROOMM0354.00EA 1820 EUR InStock
PROOMM0354.00
Guaifenesine
Guaifenesine
Formule: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016873
Numéro CAS: 93-14-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité