1-(2,4-Diméthylphénylazo)-2-naphtol
Fournisseur: Molekula
MOLEM57901906EA 0 EUR InStock
MOLEM57901906
1-(2,4-Diméthylphénylazo)-2-naphtol
1-(2,4-Diméthylphénylazo)-2-naphtol
Formule: C₁₈H₁₆N₂O
MW: 276,34 g/mol
Point de fusion: 156…158 °C
Numéro MDL: MFCD00003896
Numéro CAS: 3118-97-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité