N,N,2,4,6-Pentaméthylaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4,6,N,N-Pentaméthylaniline
A10561.14EA 85.4 EUR InStock
A10561.14
N,N,2,4,6-Pentaméthylaniline ≥98%
N,N,2,4,6-Pentaméthylaniline
Formule: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Point d'ébullition: 213…215 °C
Densité: 0,907
Point d'éclair: 78 °C (174 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010596
Numéro CAS: 13021-15-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité