1,2-Diéthoxyéthane, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Diéthylglycol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20390.0250EA 124 EUR InStock
8.20390.0250 8.20390.9999 8.20390.0050
1,2-Diéthoxyéthane, Sigma-Aldrich®
1,2-Diéthoxyéthane
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 121,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –74 °C
Densité: 0,8484 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009253
Numéro CAS: 629-14-1
ONU: 1153
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 34 g/l (20 °C)
Melting Point -74 °C
Molar Mass 118.17 g/mol
Boiling Point 120 - 122 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 12.5 hPa (20 °C)
Flash Point 35 °C
Refractive Index 1.3922 (20 °C, 589 nm)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 208 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité