4-(Phénylazo)résorcinol
Fournisseur: Molekula
MOLE28640974-25GEA 0 EUR InStock
MOLE28640974-25G
4-(Phénylazo)résorcinol
4-(Phénylazo)résorcinol
Formule: C₁₂H₁₀N₂O₂
MW: 214,22 g/mol
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 170 °C
Numéro MDL: MFCD00002275
Numéro CAS: 2051-85-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité