Rouge nucléaire, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: CI 60760, Sodium 1-amino-2,4-dihydroxy-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-3-sulphonate, Helio Fast Rubin BBL
60700-25G 60700-5G
60700-25GEA 371 EUR InStock
60700-25G 60700-5G
Rouge nucléaire, Sigma-Aldrich®
Rouge nucléaire
Formule: C₁₄H₈NNaO₇S
MW: 357,28 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078493
Numéro CAS: 6409-77-4
EINECS: 229-088-0
Merck Index: 13,06512
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caeeeaeb568fad8a74fa0d222037e34b7403d835&vid=caeeeaeb568fad8a74fa0d222037e34b7403d835&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité