1-Bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanol
Synonyms: 3-Bromo-1,1,1-trifluoropropan-2-ol, 3-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanol
001229-1G 001229-5G
FLUO001229-1GEA 0 EUR InStock
FLUO001229-1G FLUO001229-5G
1-Bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanol
1-Bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanol
Formule: BrH₂CCH(OH)CF₃
MW: 192,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040945
Numéro CAS: 431-34-5
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité