3-Acétylbenzonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3'-Cyanoacetophenone, 3-Acetylbenzenecarbonitrile, Methyl m-cyanophenyl ketone
A10841.06 A10841.14
A10841.06EA 68.3 EUR InStock
A10841.06 A10841.14
3-Acétylbenzonitrile ≥97%
3-Acetylbenzonitrile
Purity: 97+% CAS No.: 6136-68-1 Molecular Formula: C9H7NO Formula Weight: 145.16 Melting Point: 97-101° Boiling Point: 120°/5mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001806
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 97…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001806
Numéro CAS: 6136-68-1
EINECS: 228-110-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité