4-Acétylbenzonitrile 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
167580050 167580250 167581000
ACRO167580050EA 43.6 EUR InStock
ACRO167580050 ACRO167580250 ACRO167581000
4-Acétylbenzonitrile 98+%
4-Acétylbenzonitrile
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point d'ébullition: 110 - 112 °C (1 -rr)
Point de fusion: 55…58 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001825
Numéro CAS: 1443-80-7
EINECS: 215-885-0
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 58 °C
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité