Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Guaïacol

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: 2-Méthoxyphénol

ROTH7308.1EA 48.9 EUR InStock
ROTH7308.1
Guaïacol
Guaïacol


Formule: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28…32 °C
Densité: 1,1534 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Numéro MDL: MFCD00002185
Numéro CAS: 90-05-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04568
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité