1-Iodotridécafluorohexane
Synonyms: Perfluorohexyl iodide, Perfluoro-n-hexyl iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-6-iodohexane, Perfluoro-1-iodohexane
007067-100G 007067-500G 007067-25G
FLUO007067-100GEA 0 EUR InStock
FLUO007067-100G FLUO007067-500G FLUO007067-25G
1-Iodotridécafluorohexane
1-Iodotridécafluorohexane
Formule: C₆F₁₃I
MW: 445,95 g/mol
Point d'ébullition: 117 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 2,0564 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001063
Numéro CAS: 355-43-1
EINECS: 206-586-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité