Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4,4-Trifluoro-1-(2-thiényl)butane-1,3-dione, Supelco®

Fournisseur: Merck
Synonyms: TTFA

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

88300-5GEA 46.7 EUR InStock
88300-5G
4,4,4-Trifluoro-1-(2-thiényl)butane-1,3-dione, Supelco®
4,4,4-Trifluoro-1-(2-thiényl)butane-1,3-dione


Formule: C₈H₅F₃O₂S
MW: 222,19 g/mol
Point d'ébullition: 227 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…47 °C
Point d'éclair: 111 °C
Numéro MDL: MFCD00005445
Numéro CAS: 326-91-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité