2,3-Naphtalènediamine
Fournisseur: Biotium
Synonyms: 2,3-Naphtylènediamine
00301.EA 89.6 EUR InStock
00301.
2,3-Naphtalènediamine
2,3-Naphtalènediamine
Formule: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Point d'ébullition: 343 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 199 °C
Densité: 1,0968 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004116
Numéro CAS: 771-97-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité