Acide urique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A13346.22EA 131 EUR InStock
A13346.22 A13346.36 A13346.14
Acide urique ≥99%
Acide urique
Formule: C₅H₄N₄O₃
MW: 168,11 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1,89
Numéro MDL: MFCD00005712
Numéro CAS: 69-93-2
Merck Index: 12,10014
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité